Anthranilsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Carbonsäureanilin, 2-Aminobenzoesäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20112.0100 8.20112.1000
8.20112.0100EA 32.1 EUR
8.20112.0100 8.20112.1000
Anthranilsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Anthranilsäure
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Siedepunkt: 312
Schmelzpunkt: 144
Dichte: 1.362 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007712
CAS-Nummer: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Merck Index: 13,00421
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 5.7 g/l (25 °C)
Melting Point 146 - 148 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure 0.001 hPa (52.6 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.41 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 530 °C