Anthranilsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Carbonsäureanilin, 2-Aminobenzoesäure
10680-100G
10680-25G
SIAL10680-100GEA
603
EUR
SIAL10680-100G
SIAL10680-25G
Anthranilsäure, Sigma-Aldrich®
Anthranilsäure
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137.14 g/mol Siedepunkt: 312 Schmelzpunkt: 144 Dichte: 1.362 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 150 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007712 CAS-Nummer: 118-92-3 EINECS: 204-287-5 Merck Index: 13,00421 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...