Anthranilsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Carbonsäureanilin, 2-Aminobenzoesäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A89855-25G A89855-100G A89855-500G A89855-2KG
SIALA89855-25GEA 29.5 EUR
SIALA89855-25G SIALA89855-100G SIALA89855-500G SIALA89855-2KG
Anthranilsäure, Sigma-Aldrich®
Anthranilsäure
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137,14 g/mol
Siedepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 144 °C
Dichte: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007712
CAS-Nummer: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Merck Index: 13,00421