3-Aminobenzoesäure 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
155850250
155851000
155855000
ACRO155850250EA
23.5
EUR
ACRO155850250
ACRO155851000
ACRO155855000
3-Aminobenzoesäure 99+%
3-Aminobenzoesäure
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137,14 g/mol Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: >172 °C Dichte: 1,5105 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007795 CAS-Nummer: 99-05-8 EINECS: 202-724-4 Merck Index: 13,00420 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥172 °C |
HPLC | ≥99.0 % |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |
UV | at 360 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |