4-Aminobenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
4-Carbonsäureanilin, PABA
146210010
146212500
146210050
ACRO146210010EA
145
EUR
ACRO146210010
ACRO146212500
ACRO146210050
4-Aminobenzoesäure 99%
4-Aminobenzoesäure
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137,14 g/mol Siedepunkt: 340 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 186…189 °C Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007894 CAS-Nummer: 150-13-0 EINECS: 205-753-0 Merck Index: 13,00422 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow to light grey to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 186 to 189 °C |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |
Elemental Analysis | 13.32 to 14.00 % N |