4-Aminobenzoesäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Carbonsäureanilin, PABA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22312.0250 8.22312.1000 8.22312.9025
8.22312.0250EA 51.8 EUR
8.22312.0250 8.22312.1000 8.22312.9025
4-Aminobenzoesäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Aminobenzoesäure
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Siedepunkt: 340
Schmelzpunkt: 188
Dichte: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007894
CAS-Nummer: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 13,00422
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 4.7 g/l (20 °C)
Melting Point 186 - 189 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 200 kg/m3
Density 1.38 g/cm3
pH 3.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)