4-Aminobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Carbonsäureanilin, PABA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
100536-50G 100536-1KG 100536-250G
SIAL100536-50GEA 30.8 EUR
SIAL100536-50G SIAL100536-1KG SIAL100536-250G
4-Aminobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Aminobenzoesäure
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Siedepunkt: 340
Schmelzpunkt: 188
Dichte: 1.45 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007894
CAS-Nummer: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 13,00422