5-Nitroanthranilsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
A10426.09 A10426.18
A10426.09EA 58.7 EUR
A10426.09 A10426.18
5-Nitroanthranilsäure 98%
5-Nitroanthranilsäure
Purity: 98% CAS No.: 616-79-5 Molecular Formula: C7H6N2O4 Formula Weight: 182.14 Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 646219
Formel: C₇H₆N₂O₄
Molecular Weight: 182,14 g/mol
Schmelzpunkt: ∼270 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017039
CAS-Nummer: 616-79-5
EINECS: 210-493-6