4,5-Dimethoxyanthranilsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesäure, 6-Aminoveratrumsäure, 6-Aminoveratrinsäure
335010050
335010250
335011000
ACRO335010050EA
24
EUR
ACRO335010050
ACRO335010250
ACRO335011000
4,5-Dimethoxyanthranilsäure 98%
4,5-Dimethoxyanthranilsäure
Formel:
C₉H₁₁NO₄ Molecular Weight: 197.19 g/mol Siedepunkt: 359 Schmelzpunkt: 156…166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011671 CAS-Nummer: 5653-40-7 EINECS: 227-095-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige to grey to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | ≥97.5 % (On dry substance) |