5-Hydroxyanthranilsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Hydroxyanthranilic acid
310310100
310310010
ACRO310310100EA
62
EUR
ACRO310310100
ACRO310310010
5-Hydroxyanthranilsäure 99%
5-Hydroxyanthranilsäure
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153,14 g/mol Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 233…234 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007870 CAS-Nummer: 394-31-0 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Grey-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with TBAH | ≥98.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...