3-Aminosalicylsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-2-hydroxybenzoesäure
225262500 225260010 225260500
ACRO225262500EA 130 EUR
ACRO225262500 ACRO225260010 ACRO225260500
3-Aminosalicylsäure 97%
3-Aminosalicylsäure
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 240 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010299
CAS-Nummer: 570-23-0
EINECS: 209-328-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %