5-Aminosalicylsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid
B23970.22 B23970.36
B23970.22EA 53.3 EUR
B23970.22 B23970.36
5-Aminosalicylsäure 95%
5-Aminosalicylsäure
Purity: 95% CAS No.: 89-57-6 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 2090421 Merck Reference: 14,5904 MDL No.: MFCD00007877
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼280 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007877
CAS-Nummer: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Index: 14,5904