4-Aminosalicylsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
PAS
104620050
104621000
104625000
ACRO104620050EA
23.6
EUR
ACRO104620050
ACRO104621000
ACRO104625000
4-Aminosalicylsäure 99%
4-Aminosalicylsäure
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153,14 g/mol Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 147 °C (Zersetzung) Dichte: 1,545 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007789 CAS-Nummer: 65-49-6 EINECS: 200-613-5 Merck Index: 13,00476 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
GC | ≥96.0 % |