3,4-Diaminobenzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
SB01435.1
SB01435.10
SB01435.50
MAYBSB01435.1EA
0
EUR
MAYBSB01435.1
MAYBSB01435.10
MAYBSB01435.50
3,4-Diaminobenzoesäure
3,4-Diaminobenzoic acid
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molecular Weight: 152,15 g/mol Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 211 °C Dichte: 1,544 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007726 CAS-Nummer: 619-05-6 EINECS: 210-577-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...