3,5-Diaminobenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
112111000 112115000
ACRO112111000EA 56.2 EUR
ACRO112111000 ACRO112115000
3,5-Diaminobenzoesäure 98%
3,5-Diaminobenzoic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 546 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 235 °C (Zers.)
Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007807
CAS-Nummer: 535-87-5
EINECS: 208-621-0
Merck Index: 13,02997
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH 97.5 to 102.5 %