3-Nitrobenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
128455000 128450051 128451000
ACRO128455000EA 58.6 EUR
ACRO128455000 ACRO128450051 ACRO128451000
3-Nitrobenzoesäure 99%
3-Nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₅NO₄
Siedepunkt: 341 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 139…143 °C
Dichte: 1,494 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007251
CAS-Nummer: 121-92-6
EINECS: 204-508-5
Merck Index: 12,06686
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow or light green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 143 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Specific optical rotation -56° to -61° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform)