6-Nitro-m-anissäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
334930050 334930250
ACRO334930050EA 40.6 EUR
ACRO334930050 ACRO334930250
6-Nitro-m-anissäure 97%
6-Nitro-m-anissäure
Formel: C₈H₇NO₅
Molecular Weight: 197,15 g/mol
Schmelzpunkt: 125…130 °C
MDL: MFCD00151836
CAS-Nummer: 1882-69-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to grey to brown Granules
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %