6-Nitro-m-anissäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
RH00891.250 RH00891.1
CHMPRH00891.250EA 0 EUR
CHMPRH00891.250 MAYBRH00891.1
6-Nitro-m-anissäure
6-Nitro-m-anissäure
Formel: C₈H₇NO₅
Molecular Weight: 197.15 g/mol
Schmelzpunkt: 138
MDL: MFCD00151836
CAS-Nummer: 1882-69-5