2,6-Dimethoxy-3-nitrobenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L04366.06
L04366.14
L04366.06EA
46.2
EUR
L04366.06
L04366.14
2,6-Dimethoxy-3-nitrobenzoesäure ≥97%
2,6-Dimethoxy-3-nitrobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 55776-17-5
Molecular Formula: C9H9NO6
Formula Weight: 227.17
Melting Point: 130-132°
Beilstein Reference: 2657939
Formel:
C₉H₉NO₆ Molecular Weight: 227,17 g/mol Schmelzpunkt: 130…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017324 CAS-Nummer: 55776-17-5 EINECS: 259-814-1 |