3-Hydroxy-4-nitrobenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
121670250
121671000
ACRO121670250EA
59
EUR
ACRO121670250
ACRO121671000
3-Hydroxy-4-nitrobenzoesäure 98%
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₅NO₅ Schmelzpunkt: 233 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007110 CAS-Nummer: 619-14-7 EINECS: 210-580-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥228 °C |
Water | ≤0.5 % |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |