3-Hydroxy-4-nitrobenzoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
SB01945.1 SB01945EA SB01945.50
MAYBSB01945.1EA 0 EUR
MAYBSB01945.1 MAYBSB01945EA MAYBSB01945.50
3-Hydroxy-4-nitrobenzoesäure
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₅NO₅
Molecular Weight: 183,12 g/mol
Schmelzpunkt: 234…235 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007110
CAS-Nummer: 619-14-7
EINECS: 210-580-9