4-Hydroxy-3-nitrobenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10562.14 A10562.22
A10562.14EA 35 EUR
A10562.14 A10562.22
4-Hydroxy-3-nitrobenzoesäure ≥98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 616-82-0 Molecular Formula: C7H5NO5 Formula Weight: 183.12 Melting Point: 182-184° Beilstein Reference: 2213134
Formel: C₇H₅NO₅
Molecular Weight: 183.12 g/mol
Schmelzpunkt: 182…184 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007119
CAS-Nummer: 616-82-0
EINECS: 210-494-1