2,4-Dinitrobenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A14536.06
A14536.14
A14536.06EA
27.6
EUR
A14536.06
A14536.14
2,4-Dinitrobenzoesäure ≥98%
2,4-Dinitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 610-30-0
Molecular Formula: C7H4N2O6
Formula Weight: 212.12
Melting Point: 178-184°
Beilstein Reference: 658650
Formel:
C₇H₄N₂O₆ Molecular Weight: 212,12 g/mol Schmelzpunkt: 178…184 °C Dichte: 1,672 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017006 CAS-Nummer: 610-30-0 EINECS: 210-219-5 |