3,5-Dinitrobenzoesäure 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
153191000 153195000 153190010
ACRO153191000EA 30.7 EUR
ACRO153191000 ACRO153195000 ACRO153190010
3,5-Dinitrobenzoesäure 98+%
3,5-Dinitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄N₂O₆
Molecular Weight: 212,12 g/mol
Schmelzpunkt: 205…209 °C
Dichte: 1,683 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007253
CAS-Nummer: 99-34-3
EINECS: 202-751-1
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,03304
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 209 °C
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %