3,5-Dinitrobenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16502.0B A16502.30
A16502.0BEA 182 EUR
A16502.0B A16502.30
3,5-Dinitrobenzoesäure ≥98%
3,5-Dinitrobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 99-34-3 Molecular Formula: C7H4N2O6 Formula Weight: 212.12 Melting Point: 204-208° Beilstein Reference: 1914286 Merck Reference: 14,3276 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00007253
Formel: C₇H₄N₂O₆
Molecular Weight: 212.12 g/mol
Schmelzpunkt: 204…208 °C
Dichte: 1.680
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007253
CAS-Nummer: 99-34-3
EINECS: 202-751-1
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,03304