3,5-Dinitrosalicylsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoesäure, 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoesäure
156441000
156445000
156440010
ACRO156441000EA
86
EUR
ACRO156441000
ACRO156445000
ACRO156440010
3,5-Dinitrosalicylsäure 98%
3,5-Dinitrosalicylsäure
Formel:
C₇H₄N₂O₇ Molecular Weight: 228,12 g/mol Schmelzpunkt: 170…174 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007104 CAS-Nummer: 609-99-4 EINECS: 210-204-3 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 170 to 174 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |