3,5-Dinitrosalicylsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoesäure, 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoesäure
A16988.18 A16988.0B A16988.30
A16988.18EA 44.1 EUR
A16988.18 A16988.0B A16988.30
3,5-Dinitrosalicylsäure ≥97%
3,5-Dinitrosalicylsäure
Purity: 97+% CAS No.: 609-99-4 Molecular Formula: C7H4N2O7 Formula Weight: 228.12 Melting Point: 169-174° Beilstein Reference: 2220661
Formel: C₇H₄N₂O₇
Molecular Weight: 228,12 g/mol
Schmelzpunkt: 169…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007104
CAS-Nummer: 609-99-4
EINECS: 210-204-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III