4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B22474.03
B22474.06
B22474.03EA
42.5
EUR
B22474.03
B22474.06
4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoesäure ≥98%
4-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoesäure
Purity: 98+%
CAS No.: 1019-52-9
Molecular Formula: C7H4N2O7
Formula Weight: 228.12
Melting Point: 248-252°
MDL No.: MFCD00017000
Formel:
C₇H₄N₂O₇ Molecular Weight: 228,12 g/mol Schmelzpunkt: 248…252 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017000 CAS-Nummer: 1019-52-9 EINECS: 213-814-8 |