o-Anissäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Methoxybenzoic acid
A13513.22
A13513.36
A13513.22EA
40.1
EUR
A13513.22
A13513.36
o-Anissäure ≥98%
o-Anissäure
Purity: 98+%
CAS No.: 579-75-9
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 509929
MDL No.: MFCD00002431
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 99…103 °C Dichte: 1,38 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002431 CAS-Nummer: 579-75-9 EINECS: 209-447-8 |