m-Anissäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Anissäure, 3-Methoxybenzoesäure
152470250
152471000
152475000
ACRO152470250EA
32.4
EUR
ACRO152470250
ACRO152471000
ACRO152475000
m-Anissäure 98%
m-Anissäure
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Siedepunkt: 170…172 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 103…108 °C Dichte: 1,14 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002499 CAS-Nummer: 586-38-9 EINECS: 209-574-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to yellow to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 103 to 108 °C |
GC | ≥97.5 % |