m-Anissäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Anissäure, 3-Methoxybenzoesäure
A10767.18 A10767.30
A10767.18EA 31.7 EUR
A10767.18 A10767.30
m-Anissäure ≥99%
m-Anissäure
Purity: 99% CAS No.: 586-38-9 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 104-108° Boiling Point: 170-172°/10mm Beilstein Reference: 508838 MDL No.: MFCD00002499
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 170…172 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 104…108 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002499
CAS-Nummer: 586-38-9
EINECS: 209-574-9