4-Butoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
B21506.14 B21506.22
B21506.14EA 68.7 EUR
B21506.14 B21506.22
4-Butoxybenzoesäure ≥98%
4-Butoxybenzoesäure
Purity: 98% CAS No.: 1498-96-0 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Melting Point: 146-147° (C-N) MDL No.: MFCD00002546
Formel: C₁₁H₁₄O₃
Molecular Weight: 194,23 g/mol
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 146…147 °C (C-nematisch)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002546
CAS-Nummer: 1498-96-0
EINECS: 216-104-6