Nadeln mit Metallansatz
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
90018 90019 90020 90021 90022 90023 90024 90025 90026 90027 90031 90032 90033 90038 90039 91038 91039 91022 7751-12 7748-09 91033 7748-03 7748-08 91023 7729-07 7747-01 7748-02 7748-12 7748-14 7751-07 7751-17 91025 7748-17 7748-18 7748-06 7729-10 91024 91014 7729-03 7748-07 91026 91017 91018 91020 91021 7729-02 7729-04 7729-05 7729-06 7729-08 7729-09 7729-01 7748-16 7748-04 7748-13 7749-05 7748-11 7748-19 7751-14 7749-02 7751-08 7751-09 7751-11 7751-13 7751-15 7751-16 7751-18 7751-19 7748-10 7749-01 7749-03 7749-04 7748-15 7748-05 7751-01 7747-02 7751-02 7751-03 7751-04 7751-05 7751-06 7751-10 7751-20 7751-21 7748-01 7748-20 91019 7730-02 91032 91015
HAMI90018EA 61.1 EUR
HAMI90018 HAMI90019 HAMI90020 HAMI90021 613-0099 HAMI90023 HAMI90024 HAMI90025 HAMI90026 HAMI90027 HAMI90031 HAMI90032 HAMI90033 549-1241 549-1242 HAMI91038 HAMI91039 HAMI91022 HAMI7751-12 HAMI7748-09 HAMI91033 HAMI7748-03 HAMI7748-08 HAMI91023 HAMI7729-07 HAMI7747-01 HAMI7748-02 HAMI7748-12 HAMI7748-14 HAMI7751-07 HAMI7751-17 HAMI91025 HAMI7748-17 HAMI7748-18 HAMI7748-06 HAMI7729-10 HAMI91024 HAMI91014 HAMI7729-03 HAMI7748-07 HAMI91026 HAMI91017 HAMI91018 HAMI91020 HAMI91021 HAMI7729-02 HAMI7729-04 HAMI7729-05 HAMI7729-06 HAMI7729-08 HAMI7729-09 HAMI7729-01 HAMI7748-16 HAMI7748-04 HAMI7748-13 HAMI7749-05 HAMI7748-11 HAMI7748-19 HAMI7751-14 HAMI7749-02 HAMI7751-08 HAMI7751-09 HAMI7751-11 HAMI7751-13 HAMI7751-15 HAMI7751-16 HAMI7751-18 HAMI7751-19 HAMI7748-10 HAMI7749-01 HAMI7749-03 HAMI7749-04 HAMI7748-15 HAMI7748-05 HAMI7751-01 HAMI7747-02 HAMI7751-02 HAMI7751-03 HAMI7751-04 HAMI7751-05 HAMI7751-06 HAMI7751-10 HAMI7751-20 HAMI7751-21 HAMI7748-01 HAMI7748-20 HAMI91019 HAMI7730-02 HAMI91032 HAMI91015
Nadeln mit Metallansatz
Injektionsnadeln
Nadeln mit Metallansatz (nickelbeschichtetes Messing) können mit TLL-Spritzen und LT oder TLL-Verbindern verwendet werden. Die Nadeln bestehen aus 304 Edelstahl. Kundenspezifische Nadellängen und Spitzenstile sind verfügbar.