2,4-Dimethoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16252.14 A16252.22
A16252.14EA 37 EUR
A16252.14 A16252.22
2,4-Dimethoxybenzoesäure ≥98%
2,4-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 91-52-1 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: 107-111° Beilstein Reference: 2210860 MDL No.: MFCD00002434
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182.18 g/mol
Siedepunkt: 313
Schmelzpunkt: 107…111 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002434
CAS-Nummer: 91-52-1
EINECS: 202-074-1