Sicherheitsbehälter
Lieferant: BURKLE
2601-3005 2601-2010 2601-2020 2601-7010
BURK2601-3005EA 458.35 EUR
BURK2601-3005 BURK2601-2010 BURK2601-2020 BURK2601-7010
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsbehälter
Platzsparender Sicherheitsbehälter, rostfreier Edelstahl, mit Schraubverschluss, Überdruckventil und PTFE-Dichtungen für Lagerung.
  • Schutz vor Explosionen durch Flammschutz und zusätzliches Druckventil
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Druckausgleich ab ca. 0,3 bar