2,5-Dimethoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12901.06 A12901.14 A12901.22
A12901.06EA 59.9 EUR
A12901.06 A12901.14 A12901.22
2,5-Dimethoxybenzoesäure ≥98%
2,5-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 2785-98-0 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 2097993 MDL No.: MFCD00002436
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182.18 g/mol
Siedepunkt: 314
Schmelzpunkt: 75…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002436
CAS-Nummer: 2785-98-0
EINECS: 220-503-0