BD Venflon™ Katheter IV
Lieferant: BD Medical
BD Venflon™
BDAM391456EA 66.5 EUR
BDAM391456 BDAM391457 BDAM391455UK BDAM381844 BDAM391457UK BDAM391456UK BDAM391451 BDAM391454 BDAM391455 BDAM391452 BDAM391453
BD Venflon™ Katheter IV
Katheter
Diese Venenverweilkatheter mit integriertem Zuspritzport und -ventil zum Legen eines peripheren Venenzugangs ermöglichen ein leichteres Einführen und verringern das Risiko von Venenschäden.
  • Ermöglicht die nadelfreie Verabreichung von Arzneimitteln während der Infusionstherapie
  • Kanüle mit Hinterschliff und PTFE-Katheter mit konisch zulaufender Spitze
  • Die Flügelposition verringert das Risiko einer bakteriellen Kontamination
  • Vermeidet den Kontakt zwischen der Katheternabe und der Haut
  • Mithilfe der Flügel kann der Katheter durch die Katheterfixierverbände BD Veca-C™ und BD Veca-Fix™ gesichert werden
Mit BD Luer-Lok™ kompatibel.