2,6-Dimethoxybenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A14418.14 A14418.22 A14418.36
A14418.14EA 31 EUR
A14418.14 A14418.22 A14418.36
2,6-Dimethoxybenzoesäure ≥99%
2,6-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 1466-76-8 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: ca 188° dec. Beilstein Reference: 2212190 MDL No.: MFCD00002437
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182,18 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼188 °C (Zers.)
Dichte: 1,365 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002437
CAS-Nummer: 1466-76-8
EINECS: 215-985-4