Laborschalen/Auffangwannen, LaboPlast®
Lieferant: BURKLE
4207-1040 4206-2030
216-1316EA 0 EUR
216-1316 BURK4206-2030
Laborschalen/Auffangwannen, LaboPlast®
Schalen/Schüsseln/Töpfe Laborschalen und Laborwannen
Aus PVC.
  • Dickwandig, bruchfest
  • Weitgehend säure- und laugenbeständig
  • Nicht für Wärmeschrank oder Geschirrschränke geeignet
  • Temperaturbeständig von −30°C bis max. +60 °C