3,4-Dimethoxybenzoesäure 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Veratrinsäure
115451000 115450250 115455000
ACRO115451000EA 51.8 EUR
ACRO115451000 ACRO115450250 ACRO115455000
3,4-Dimethoxybenzoesäure 99+%
3,4-Dimethoxybenzoesäure
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182.18 g/mol
Siedepunkt: 303
Schmelzpunkt: 179…182 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002500
CAS-Nummer: 93-07-2
EINECS: 202-215-7
Merck Index: 12,10086
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA