Leitfähigkeitsmesszellen, ScienceLine
Lieferant: SI Analytics
285106131 285106189
663-4006EA 605 EUR
663-4006 663-0282
Leitfähigkeitsmesszellen, ScienceLine
Elektroden Leitfähigkeitselektroden
Diese High-End-Leitfähigkeitsmesszellen eignen sich ideal für die Überwachung und Steuerung von Anlagen sowie die Prüfung von Reinstwasser in Qualitätskontrolllabors.
  • Modelle mit SMEK-Steckkopf können an viele Instrumententypen angeschlossen werden
  • Glas-Platin-Elektroden LF713T (4-polig) und LF913T (5-polig) ermöglichen die Bestimmung der Leitfähigkeit in organischen Medien
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable