3,4-Dimethoxybenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Veratrinsäure
A10167.0B A10167.18 A10167.30
A10167.0BEA 392 EUR
A10167.0B A10167.18 A10167.30
3,4-Dimethoxybenzoesäure ≥99%
3,4-Dimethoxybenzoesäure
Purity: 99+% CAS No.: 93-07-2 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: 179-183° Beilstein Reference: 518285 Merck Reference: 14,9953 MDL No.: MFCD00002500
Formel: C₉H₁₀O₄
Siedepunkt: 303 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 179…183 °C
Dichte: 1,436 g/cm³ (–100 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002500
CAS-Nummer: 93-07-2
EINECS: 202-215-7
Merck Index: 14,9953