3,5-Dimethoxybenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
115460250
115461000
AC11546.1
115460050
ACRO115460250EA
52.7
EUR
ACRO115460250
ACRO115461000
MAYBAC11546.1
ACRO115460050
3,5-Dimethoxybenzoesäure 99%
3,5-Dimethoxybenzoic acid
Formel:
C₉H₁₀O₄ Molecular Weight: 182,18 g/mol Siedepunkt: 341 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 182…185 °C Dichte: 1,423 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002502 CAS-Nummer: 1132-21-4 EINECS: 214-473-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to pink-beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 182 to 185 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |