3,5-Dimethoxybenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14374.22 A14374.14 A14374.36
A14374.22EA 131 EUR
A14374.22 A14374.14 A14374.36
3,5-Dimethoxybenzoesäure ≥99%
3,5-Dimethoxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 1132-21-4 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Odour: Odourless Melting Point: 182-186° Beilstein Reference: 511834 MDL No.: MFCD00002502
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182.18 g/mol
Siedepunkt: 341
Schmelzpunkt: 182…186 °C
Dichte: 1.423 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002502
CAS-Nummer: 1132-21-4
EINECS: 214-473-8