Syringasäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
132890100 132890250 132891000
ACRO132890100EA 72.9 EUR
ACRO132890100 ACRO132890250 ACRO132891000
Syringasäure 97%
Syringasäure
Formel: C₉H₁₀O₅
Molecular Weight: 198,18 g/mol
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 206…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002552
CAS-Nummer: 530-57-4
EINECS: 208-486-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 212 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %
NMR (13C-NMR) Consistent with structure
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 74.22 to 80.41 % C