Syringasäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
A11725.14 A11725.22
A11725.14EA 64.4 EUR
A11725.14 A11725.22
Syringasäure ≥98%
Syringasäure
Purity: 98+% CAS No.: 530-57-4 Molecular Formula: C9H10O5 Formula Weight: 198.17 Melting Point: 206-208° Boiling Point: 192-193°/14mm MDL No.: MFCD00002552
Formel: C₉H₁₀O₅
Molecular Weight: 198,18 g/mol
Siedepunkt: 192…193 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 206…208 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002552
CAS-Nummer: 530-57-4
EINECS: 208-486-8