Pipette tips, ART®, SoftFit L™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
ART® SoftFit-L Reload™
732-0329EA 142 EUR
732-0329 MLBP2789 732-1182 613-1884 732-1184 732-1183 732-1186 732-1185 732-0330 732-1188 732-1187 732-2313 732-1189 732-2237 732-2314 613-1881 613-1880 732-2318 732-2315 613-1883 613-1882 732-2316 MLBP2779 613-1874 613-1873 613-1875 613-1878 613-1877 732-1570 613-1879 732-1212 732-1211 613-1870 613-1872 613-1871 613-1984 MLBP2080 613-1983 613-1986 613-1985 732-1560 613-1867 613-1988 613-1866 613-1987 613-1869 732-1562 613-1868 732-1561 732-1563 732-1566 613-1980 732-1568 732-1567 613-1982 613-1981 732-1569 732-1191 732-1190 732-1193 732-1192 732-1195 732-1194 732-1197 732-1196 732-1199 613-1979 732-1198
Pipette tips, ART®, SoftFit L™
Pipettenspitzen
ART® SoftFit-L™ Pipettenspitzen verschließen sich bei Exposition mit möglichen Kontaminanten und sind zur Verwendung mit den Rainin® LTS LiteTouch Pipetten konzipiert.
  • Transparentes PP
  • Als frei von RNase, DNase, Pyrogenen und DNA zertifiziert
  • Sterile Spitzen: gammasterilisiert
  • Spitzen mit geringer Retention: extrem hydrophobe Oberfläche für geringere Retention, überlegene Präzision und Reproduzierbarkeit der Messungen
Ideal zum Pipettieren radioaktiver Proben, für Zellkern-Amplifikationsverfahren oder für alle Anwendungen, die die Handhabung wichtiger Proben erfordern.