Automatische Büretten, AS, nach Pellet, seitlicher Absperrhahn und Zwischenventil
Lieferant: HIRSCHMANN
355036060 355037060 355037560
HIRS355036060EA 428 EUR
HIRS355036060 HIRS355037060 HIRS355037560
Automatische Büretten, AS, nach Pellet, seitlicher Absperrhahn und Zwischenventil
Büretten
Automatische Bürette, nach Pellet, Klasse AS, braunes Glas, DURAN®, mit weißen Graduierungen.
  • Ringteilung an Hauptpunkten
  • Seitlicher PTFE-Absperrhahn mit Zwischenventil
Standards: Gemäß DIN EN ISO 385.