3-Hydroxybenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
m-Hydroxybenzoic Acid
120981000
120985000
120980025
ACRO120981000EA
37.5
EUR
ACRO120981000
ACRO120985000
ACRO120980025
3-Hydroxybenzoesäure 99%
3-Hydroxybenzoesäure
Formel:
C₇H₆O₃ Molecular Weight: 138,12 g/mol Siedepunkt: 346 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 201…204 °C Dichte: 1,473 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002506 CAS-Nummer: 99-06-9 EINECS: 202-726-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 201 to 205 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |