4-Hydroxybenzoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Hydroxybenzoic Acid
A13700.0B A13700.0I A13700.30
A13700.0BEA 72.7 EUR
A13700.0B A13700.0I A13700.30
4-Hydroxybenzoesäure ≥99%
4-Hydroxybenzoesäure
Purity: 99% CAS No.: 99-96-7 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Flash Point: 199°(390°F) Physical Form: Powder Melting Point: 213-218° Beilstein Reference: 970950 Merck Reference: 14,4812 MDL No.: MFCD00002547
Formel: C₇H₆O₃
Molecular Weight: 138,12 g/mol
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 213…218 °C
Dichte: 1,398 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 199 °C (390 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002547
CAS-Nummer: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Merck Index: 14,4812